Learn More
Thermo Scientific™ Vacuum Hydrolysis Tube, 6 mL
Código de producto. 11824614 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 tubo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11824614 1 tubo 1 PCS
1 options
Código de producto. 11824614 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 29571
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Tubos de vidrio con válvula de alta calidad diseñados para la hidrólisis en vacío, calefactada y basada en ácido de proteínas y péptidos para el análisis de aminoácidos mediante cromatografía de HPLC.
Estos tubos de hidrólisis de vacío Pierce de Thermo Scientific™ son tubos de vidrio de alta calidad diseñados para la hidrólisis en vacío, calefactada y basada en ácido de proteínas y péptidos para el análisis de aminoácidos.
Características destacadas:
  • El límite superior de temperatura de los tubos de hidrólisis de vacío son 260 °C; sin embargo, no caliente los tubos por encima de 110 °C en un horno; los tubos de hidrólisis de vacío encajan con facilidad en los bloques calefactores de aluminio Reacti-Block™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tubos de hidrólisis de vacío, 6 ml
Tipo de producto Tubo de hidrólisis de vacío
Contenido y almacenamiento 0,0
Formato Tubo
Cantidad 1 tubo