Learn More
Thermo Scientific™ Nucleasa universal Pierce™ para la lisis celular
Código de producto. 12156490 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 kU
25 kU
5 kU
Tamaño de la unidad:
100 miles de unidades
25 KU
5 miles de unidades
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12156490 25 kU 25 KU
12146490 5 kU 5 miles de unidades
12391963 100 kU 100 miles de unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12156490 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88701
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para una amplia variedad de aplicaciones en las que se requiere una digestión completa de ácidos nucleicos al preparar lisados celulares.
Thermo Scientific Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis is ideal for a wide variety of applications where complete digestion of nucleic acids is needed when preparing cell lysates.
La nucleasa universal Pierce para la lisis celular es una endonucleasa genéticamente modificada de Serratia marcescens. La enzima se produce y purifica a partir de la E. coli y consta de dos subunidades idénticas de 30 kDa con dos enlaces críticos de disulfuro. Esta endonucleasa degrada de forma indiscriminada ADN y ARN monocatenario, bicatenario, lineal y circular y es eficaz en una amplia gama de temperaturas y pH. Esta enzima tiene una muy alta actividad específica (100 veces mayor que la ADNasa I) y una mayor estabilidad térmica en comparación con otras nucleasas. La nucleasa universal Pierce es una enzima con ≥ 99 % de pureza, libre de cualquier actividad de proteasas medible y se suministra con una concentración de 250 U/μl. La nucleasa universal Pierce de lisis celular tiene el mismo rendimiento que la nucleasa Benzonase™ de EMD Merck™.
Características destacadas:
  • Amplio espectro: degrada todas las formas de ADN y ARN
  • Enzima de máxima calidad: la nucleasa cuenta con una pureza del 99 %, probada por SDS-PAGE
  • Actividad sólida: actividad específica 100 veces mayor que la ADNasa I
  • Versátil: puede emplearse con una gran variedad de reactivos de lisis celular
Recomendada para:
Uso con B-PER, Y-PER u otros reactivos de lisis celular comerciales o caseros y/o interrupción mecánica para reducir la viscosidad de los extractos de proteínas; Eliminar el ADN y el ARN de las preparaciones de proteínas recombinantes previas al procesamiento posterior
Requisitos de almacenamiento
Se debe guardar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Nucleasa universal
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa.
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Tampón Tampón de lisis
Tipo de reactivo Enzimas para lisis celular
Enzima Nucleasa
Cantidad 25 kU