Learn More
Thermo Scientific™ TSAT (tris-(succinimidyl)aminotriacetate)
Un entrecruzador de tres vías, brazo corto (4,2 A) de amina a amina; triacetato de tris (succinimidil) aminotriacetato, compuesto de tres grupos de ésteres NHS en brazos espaciadores cortos; membrana permeable.
Marca:  Thermo Scientific™ 33063
144.67 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Código de producto. 10260064
  • 217.00€ / 50 miligramos
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
El TSAT Thermo Scientific™ Pierce es tris (succinimidil) aminotriacetato, un novedoso entrecruzador trifuncional que contiene tres brazos espaciadores cortos vinculados a un átomo de nitrógeno central, cada uno de los cuales termina en un grupo de éster NHS aminorreactivo.
Características destacadas:
  • Grupo reactivo: maleimida
  • Reactivo a grupos sulfhidrilo
Especificaciones
Especificaciones
Amina-amina
TSAT
No
Tras su recepción, almacenar a 4 °C, protegido de la humedad.
Ambiente
Etiqueta química
Éster NHS
Sólido
DMF, DMSO
No
No
482.36
4,2 Å
Sí
Pierce™
Homotrifuncional
Corto (< 10 Å)
50 mg
Estándar
Entrecruzador
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.