Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Código de producto. 16376562 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
1 x 100 μg
1 x 20 μl
10 μg
100 μg
2 μl
20 μg
4 x 25 μl
5 x 10 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
Tipo de producto:
Asp-N Endoproteinase
Chymotrypsin Endoproteinase
Glu-C Endoproteinase
Indicador de digestión
Lys-C Endoproteinase
Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C
Proteasa tripsina
Tamaño de la unidad:
1 MG
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 PCS
paquete de 4
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
16376562 100 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 100 microgramos
11844201 2 μl Asp-N Endoproteinase 2 microgramos
11874201 4 x 25 μl Chymotrypsin Endoproteinase paquete de 4
13474219 10 μg Indicador de digestión 10 microgramos
11854201 5 x 10 μl Glu-C Endoproteinase paquete de 5
15255753 1 x 100 μg Proteasa tripsina 100 microgramos
13474189 1 mg Proteasa tripsina 1 MG
15978006 20 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 20 microgramos
11834201 1 x 20 μl Lys-C Endoproteinase 20 microgramos
15561995 100 μg Lys-C Endoproteinase 100 microgramos
13464189 5 x 20 μg Proteasa tripsina paquete de 5
13454189 5 x 100 μg Proteasa tripsina 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16376562 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A40009
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
  • Mejora de la digestión: la combinación de enzimas reduce las escisiones trípticas omitidas
  • Cómodo: proteasas tripsina y LysC suministradas en una relación optimizada para la digestión en un formato de uso combinado
  • Selectividad excepcional: la tripsina tiene >95 % de especificidad de lisina y arginina de terminal C; LysC tiene >90 % de especificidad de escisión de lisina de terminal C
  • Estable: mezcla de enzimas suministrada en un formato liofilizado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Condiciones de envío Hielo húmedo
Material de partida Muestras de proteínas
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 100 μg
Grado MS
Formulario Solid