Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Código de producto. 13454189 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
1 x 100 μg
1 x 20 μl
10 μg
100 μg
2 μl
20 μg
4 x 25 μl
5 x 10 μl
5 x 100 μg
5 x 20 μg
Tipo de producto:
Asp-N Endoproteinase
Chymotrypsin Endoproteinase
Glu-C Endoproteinase
Indicador de digestión
Lys-C Endoproteinase
Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C
Proteasa tripsina
Tamaño de la unidad:
1 MG
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 PCS
paquete de 4
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
13454189 5 x 100 μg Proteasa tripsina 5 PCS
11844201 2 μl Asp-N Endoproteinase 2 microgramos
11874201 4 x 25 μl Chymotrypsin Endoproteinase paquete de 4
13474219 10 μg Indicador de digestión 10 microgramos
11854201 5 x 10 μl Glu-C Endoproteinase paquete de 5
15255753 1 x 100 μg Proteasa tripsina 100 microgramos
13474189 1 mg Proteasa tripsina 1 MG
15978006 20 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 20 microgramos
16376562 100 μg Mezcla de proteasa de tripsina/Lys-C 100 microgramos
11834201 1 x 20 μl Lys-C Endoproteinase 20 microgramos
15561995 100 μg Lys-C Endoproteinase 100 microgramos
13464189 5 x 20 μg Proteasa tripsina paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 13454189 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 90058
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La mezcla de proteasa tripsina/Lys-C Thermo Scientific™ Pierce™, calidad MS, es una mezcla de endoproteinasa de serina de tripsina y lisina de calidad de espectrometría de masas (MS) que se puede utilizar para la digestión simultánea de proteínas para una digestión más eficaz que solo con tripsina.
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
La proteasa tripsina Pierce, de grado MS, es una proteasa serina derivada de extractos pancreáticos porcinos. La enzima se trata con TPCK para eliminar la actividad quimiotríptica y metilada para mejorar la estabilidad durante la digestión de proteínas. Esta tripsina modificada de grado de espectrometría de masas se vuelve a purificar, se liofiliza en viales de vidrio y se envasa en cómodos tamaños de llenado de 5 x 20 μg, 5 x 100 μg y 1 mg.
Características destacadas:
  • Selectividad excepcional: disocia en el lado de carboxilo de la lisina y en los residuos de arginina con una especificidad superior al 95 %.
  • Alta pureza: sin actividad de quimiotripsina detectable.
  • Estabilidad mejorada: modificada y liofilizada para reducir la actividad autolítica.
  • Económica: disponible en tamaños de relleno más grandes que son más rentables.
Recomendada para:
  • Digestión en gel de proteínas de geles 1–D o 2–D.
  • Digestión tríptica en solución de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Proteasa tripsina
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C en un congelador sin escarcha. Los productos se envían con hielo.
Condiciones de envío Los productos se envían con hielo.
Material de partida Muestras de proteínas, lisado celular
Tipo de producto final Péptido
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 5 x 100 μg
Grado MS
Formulario Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Trypsin Protease
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin