Learn More
Thermo Scientific™ Mezcla de proteasas tripsina/Lys-C Pierce™, grado MS
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
La caracterización, identificación y cuantificación de proteínas mediante la MS comienza con una digestión de proteínas eficaz y reproducible. Las proteasas específicas de la secuencia se utilizan para escindir proteínas en péptidos o fragmentos más pequeños. La tripsina es la proteasa preferida para la digestión de proteínas. Sin embargo, la digestión por separado o secuencial con proteasas alternativas puede mejorar la cobertura de secuencia de proteínas individuales o generar secuencias de péptidos únicas para diferentes aplicaciones de MS.
Características destacadas:
- Las proteasas ofrecen una segmentación específica en múltiples puntos, lo que permite la exploración de la estructura de proteínas primarias.
- Se consigue una mejor caracterización de proteínas gracias a los péptidos superpuestos con características de fragmentación e ionización cromatográfica complementaria.
- Los protocolos están diseñados para aplicaciones MS
- El procesamiento y análisis de datos racionalizados mejora la interpretación y la confianza
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Proteasa |
| Línea de productos | Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a –20 °C en un congelador sin escarcha. |
| Material de partida | Muestras de proteínas, lisado celular |
| Tipo de producto final | Péptido |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Paso del flujo de trabajo | Digestión de proteínas |
| Cantidad | 4 × 25 μl |
| Grado | MS |
Seguridad y manipulación
- Mass Spectrometry Grade Proteases
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: trypsin, proteases