Learn More
Thermo Scientific™ TRITC (5/6-tetramethyl-rhodamine isothiocyanate), mixed isomer
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los reactivos y kits de etiquetado con rodamina y TRITC Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de rodamina, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que se usan como sondas fluorescentes.
Características destacadas:
- Etiquete y purifique anticuerpos en aproximadamente una hora. Permite etiquetar eficazmente anticuerpos y otras proteínas purificadas en aminas primarias (cadenas laterales de lisina). El protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelentes relaciones colorante-proteínas para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo de un solo uso. Purificación eficaz y eliminación de colorante no reaccionado con excelente recuperación de proteínas.
Incluye:
Kit de etiquetado de anticuerpos de NHS-rodamina (n.º de referencia 53031)
3 viales de NHS-rodamina; tampón de borato, 1 ml; resina de purificación, 5 ml; columnas de centrifugación, 6 de cada una; tubos de recogida, 12 de cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | TRITC Pierce |
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | TRITC |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. Guarde el tinte fluorescente en una bolsa de aluminio con desecante para protegerlo de la luz y la humedad. |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Isotiocianato |
| Etiqueta o tinte | Isómeros de rodamina, TMR (Tetrametilrodamina), isómeros de TRITC |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |