Description
Los reactivos y kits de etiquetado con rodamina y TRITC Thermo Scientific™ son derivados de alto rendimiento del colorante de rodamina, activados para un etiquetado fácil y fiable de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que se usan como sondas fluorescentes.
Características destacadas:
- Etiquete y purifique anticuerpos en aproximadamente una hora. Permite etiquetar eficazmente anticuerpos y otras proteínas purificadas en aminas primarias (cadenas laterales de lisina). El protocolo estándar da como resultado anticuerpos con excelentes relaciones colorante-proteínas para una actividad y fluorescencia óptimas. Flúores de un solo uso: no es necesario pesar pequeñas cantidades de polvo; los kits contienen viales de reactivo de un solo uso. Purificación eficaz y eliminación de colorante no reaccionado con excelente recuperación de proteínas.
Incluye:
Kit de etiquetado de anticuerpos de NHS-rodamina (n.º de referencia 53031)
3 viales de NHS-rodamina; tampón de borato, 1 ml; resina de purificación, 5 ml; columnas de centrifugación, 6 de cada una; tubos de recogida, 12 de cada uno
Specifications
Specifications
| Descripción | Kit de etiquetado de anticuerpos de rodamina Pierce |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de anticuerpos |
| Cantidad | 3 reacciones |
| Suficiente para | Etiquetado y purificación 3 x 1 mg (2 mg/ml) de IgG u otras proteínas |
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Etiquetado y purificación 3 x 1 mg (2 mg/ml) de IgG u otras proteínas Almacenar NHS-Rodamina a -20 °C. Almacene todos los demás componentes a 4 °C. |
| Excitación/emisión | 552/575 |
| Escala de etiquetado | De 0,5 a 1 mg |
| Línea de productos | Pierce |
| Etiqueta o tinte | Isómeros de la rodamina |
| Labeling Target | Anticuerpos, Proteínas |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.