Learn More
Thermo Scientific™ Tris
Código de producto. 10443415 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10443415 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10443415 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17926
Realice una variedad de métodos de biología molecular y de proteínas. Tris Thermo Scientific™ Pierce™ es un reactivo tampón Tris estándar disponible en paquetes de 1 kg.
Tris Thermo Scientific™ Pierce es un reactivo estándar para la preparación de muchos tampones de biología molecular.
Información adicional y pedidos en línea
Tris Thermo Scientific™ Pierce™ es un reactivo estándar para la preparación de muchos tampones de biología molecular.
  • ≥ 99,8 % puro
  • Polvo cristalino blanco
  • Tampón óptimo entre pH 7 y 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
Tipo de producto Tris
Pureza ≥ 99,8%
Cantidad 1 kg
Formulario Polvo