Descripción
La solución Tris-EDTA (TE) Thermo Scientific™ Pierce es un reactivo estéril para la purificación y el almacenamiento del ADN.
Información adicional y pedidos en línea
La solución Tris-EDTA (TE) Thermo Scientific Pierce es un tampón estéril (pH 8,0) preparado a partir de reactivos altamente purificados y sin actividad de ADNasa para la purificar y almacenar ADN.
Características destacadas:
- Preparada con productos químicos de la mejor calidad en agua especialmente purificada tratada para eliminar partículas, sales, trazas de metales disueltos, compuestos orgánicos y microorganismos
- Esterilizada en autoclave y sin contaminación por ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: De 20 a 25 °C. |
| pH | 8 pH |
| Tipo de producto | Tris/EDTA |
| Cantidad | 1 L |
| Formulario | Líquido |