Learn More
Thermo Scientific™ Solución de calibración de cuadrupolo triple Pierce™
Código de producto. 11380360 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11380360 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 11380360 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88325
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Calibre los espectrómetros de masas de triple cuadrupolo (TSQ) utilizando una mezcla de componente ionizables de alta pureza específicamente diseñada para la calibración en modo positivo.
La solución de calibración de triple cuadrupolo Thermo Scientific™ Pierce es una mezcla de componente ionizables de alta pureza específicamente diseñada para la calibración en modo positivo de los instrumentos de triple cuadrupolo Thermo Scientific™.
La solución de calibración de triple cuadrupolo Pierce es una formulación líquida lista para su uso perfecta para realizar rápidamente la calibración rutinaria necesaria para mantener el sólido rendimiento de los espectrómetros de masas Thermo Scientific. La solución de calibración de triple cuadrupolo se fabrica en instalaciones con certificación ISO 9001 y cada lote se somete a un control de calidad con especificaciones estrictas. La solución estable se presenta en un frasco de PTFE de alta pureza a prueba de fugas.
Características destacadas
  • Picos fuertes: mezcla de tres isótopos de tirosina en solución de metanol/ácido fórmico
  • Lista para su uso: cargue el estándar de referencia en una jeringuilla e inyéctelo en el instrumento
  • Alta pureza: reactivos para espectrometría de masas en un recipiente no lixiviable
  • Estable: puede almacenarla a entre 2 y 8 °C durante más de un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Solución de calibración
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Almacenar a entre 2 °C y 8 °C.
Material de partida Moléculas pequeñas
Tipo de producto final Moléculas pequeñas
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Calibración
Cantidad 10 mL
Formulario Mediciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce(R) Triple Quadrupole Calibration Solution, 10 mL
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol