Learn More
Thermo Scientific™ Ácido trifluoroacético (TFA) Pierce™
Código de producto. 10762735 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
10 x 1 g
10 x 1 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
10 PCS
100 GR
500 ml
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10762735 10 x 1 g paquete de 10
11808223 10 x 1 ml 10 ML
10270594 10 x 1 ml 10 PCS
11501084 10 x 1 g paquete de 10
10628494 100 g 100 GR
11511084 100 g cada uno
13416806 500 ml 500 ml
11875825 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10762735 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28902
Frascos de TFA con una pureza del 99.5 % (peso molecular 114.02, CAS 76-05-01) líquidos (se vende por peso); para HPLC se utiliza como un agente de emparejamiento de iones en separaciones de péptidos de fase inversa.
El ácido trifluoruroacético (TFA) Thermo Scientific™ Pierce está fabricado y probado para cumplir unas especificaciones estrictas que garantizan un rendimiento superior para su uso como agente de emparejamiento de iones en las separaciones de péptidos de fase inversa.
La clave del éxito en separaciones de péptidos complejas puede residir en variar la selectividad. Al variar la composición de la fase móvil en la misma columna, la selectividad puede cambiar suficientemente para resolver el péptido que, de otro modo, se solaparía. Por lo general se especifica una concentración de TFA del 0,1 % para HPLC de péptidos en fase reversa. Para reproducir separaciones en distintos momentos o laboratorios, es esencial que las concentraciones sean iguales.
Características destacadas:
  • Pureza: Un >99,5 % de TFA y una claridad excepcional permiten la detección sensible y no destructiva de péptidos a bajas longitudes de onda ultravioleta
  • Envasado de alto rendimiento: Envasado con nitrógeno en frasco ámbar con tapones de fluorocarbono revestidos de teflón para garantizar la integridad del TFA
  • Selección de cómodos formatos: Con ampollas de 1 ml se puede preparar 1 l de solución de TFA al 0,1 % (v/v) para la fase móvil de la cromatografía de fase reversa en unos instantes
  • CAS: 76-05-1
Información sobre almacenamiento
  • Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado
  • Debe almacenarse de 20 °C a 25 °C
Información de órdenes
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre de nota Trifluoroacetic Acid (TFA)
CAS 76-05-01
Peso molecular (g/mol) 114.02
Porcentaje de pureza 99.5% (TFA)
Cantidad 10 x 1 g
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trifluoroacetic Acid (TFA), Sequencing grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P315-Consultar a un médico inmediatamente.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid