Learn More
Beschreibung
El ácido trifluoruroacético (TFA) Thermo Scientific™ Pierce está fabricado y probado para cumplir unas especificaciones estrictas que garantizan un rendimiento superior para su uso como agente de emparejamiento de iones en las separaciones de péptidos de fase inversa.
La clave del éxito en separaciones de péptidos complejas puede residir en variar la selectividad. Al variar la composición de la fase móvil en la misma columna, la selectividad puede cambiar suficientemente para resolver el péptido que, de otro modo, se solaparía. Por lo general se especifica una concentración de TFA del 0,1 % para HPLC de péptidos en fase reversa. Para reproducir separaciones en distintos momentos o laboratorios, es esencial que las concentraciones sean iguales.
Características destacadas:
- Pureza: Un >99,5 % de TFA y una claridad excepcional permiten la detección sensible y no destructiva de péptidos a bajas longitudes de onda ultravioleta
- Envasado de alto rendimiento: Envasado con nitrógeno en frasco ámbar con tapones de fluorocarbono revestidos de teflón para garantizar la integridad del TFA
- Selección de cómodos formatos: Con ampollas de 1 ml se puede preparar 1 l de solución de TFA al 0,1 % (v/v) para la fase móvil de la cromatografía de fase reversa en unos instantes
- CAS: 76-05-1
Información sobre almacenamiento
- Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado
- Debe almacenarse de 20 °C a 25 °C
Bestellinformation
X in the ordering table indicates that hazardous shipping charges apply.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre de nota | Trifluoroacetic Acid (TFA) |
| Cantidad | 10 x 1 ml |
| Forma física | Líquido |
| Porcentaje de pureza | 99.5% (TFA) |
Sicherheit und Handhabung
- Trifluoroacetic Acid
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Trifluoroacetic acid