Learn More
Thermo Scientific™ Trietilamina (TEA) Pierce™, grado de secuenciación
Código de producto. 11831385 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11831385 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11831385 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25108
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Frascos de TEA con una pureza del 99,5 % (peso molecular 101,2, CAS 121-44-8) líquidos (se vende por peso); para HPLC se utiliza como un agente de emparejamiento de iones en separaciones de péptidos de fase inversa.
Thermo Scientific™ Pierce Triethylamine (TEA) es un disolvente de alta pureza que se puede utilizar en determinados protocolos de HPLC, como el intercambio de aniones débiles para resolver determinados péptidos trípticos en una columna de fase inversa.
La trietilamina es un reactivo de par iónico que altera la selectividad en separaciones por HPLC de fase inversa. Mediante el emparejamiento con péptidos permite obtener picos más agudos para ofrecer una mejor resolución de picos.
Características destacadas:
  • Trietilamina con > 99,5 % de pureza, lo que permite una detección sensible de péptidos con bajas longitudes de onda UV en sistemas de separación de péptidos en fase inversa; se suministra en frascos de vidrio ámbar con tapones protectores de fluorocarbono revestidos de PTFE, lo que contribuye a la integridad del reactivo
  • Presenta baja absorbancia UV para proporcionar la detección más sensible en todas las longitudes de onda
Propiedades de la trietilamina
  • Nombres alternativos: TEA, dietiletanamina. Fórmula molecular: C6H15N. Peso molecular 101,19. Densidad: 0,726 g/ml
Información sobre pedidos:
La X de la tabla de pedidos indica que se aplican gastos por el envío de materiales peligrosos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada.
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Tipo de reactivo Reactivo de emparejamiento de iones
Cantidad 100 g
Tipo Trietilamina (TEA)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TRIETHYLAMINE, SEQUANAL GRADE TEA 100 GM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine