Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de Traut (2-iminotiolano) Pierce™
Código de producto. 10688644 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10688644 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10688644 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26101
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
2-iminotiolano-HCl (CAS 4781-83-3); un reactivo de tiolación reactivo a amina para tapar las aminas primarias de proteínas con grupos de sulfhidrilo para entrecruzamiento inmediato.
El reactivo de Traut Thermo Scientific™ Pierce es un compuesto pequeño de 2-iminotiolano de tiolación que reacciona con aminas primarias (por ejemplo, cadenas laterales de lisina) para añadir un agente separador pequeño (8,1 Å) terminado por un grupo sin sulfhidrilo.
Características destacadas:
  • Reacciona con aminas primarias (grupos amino de la lisina épsilon) a pH 7-9
  • Añade un separador corto que termina en un grupo de sulfhidrilo, listo para su uso como objetivo para entrecruzamiento o etiquetado específico de sulfhidrilo
  • El brazo espaciador que contiene amina conserva la carga de la amina primaria original modificada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras su recepción, almacene el producto a 4 °C con desecante. Producto enviado a temperatura ambiente
Etiqueta o tinte Grupo de sulfhidrilo
Tipo de etiqueta Grupos conjugados
Línea de productos Pierce
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 500 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Tipo de producto Kit de adsorción tiofílica