Learn More
Thermo Scientific™ Tripsina inmovilizada, tratada con TPCK (resina de agarosa)
Código de producto. 10066173 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10066173 2 ml 2 ml
1 options
Código de producto. 10066173 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20230
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite escindir los extremos carboxilo de los restos Arg y Lys con tripsina tratado con TPCK para bloquear la actividad quimotripsina; su forma inmovilizada permite la eliminación de la enzima después de la digestión.
La tripsina TPCK Thermo Scientific™ Pierce es una serina endoproteasa que se aplica al análisis de aminoácidos y a la secuenciación, mapeo y estudios estructurales de proteínas; la forma inmovilizada permite la separación de muestras después del tratamiento.
Características destacadas:
  • La tripsina TPCK inmovilizada elimina la contaminación por tripsina en los digeridos.
  • TPCK inhibe la actividad quimotripsina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tripsina inmovilizada Pierce, tratada con TPCK
Contenido y almacenamiento Contenido: Tripsina de TPCK inmovilizada, 2 ml de gel líquido suministrado en forma de pulpa al 50 % que contiene glicerol y 0,05 % de azida sódica.
Almacenamiento: Tras la recepción, guardar a 4 °C.
El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Suspensión líquida
Cantidad 2 ml
Tipo de producto Tripsina