Learn More
Thermo Scientific™ Solución TNBSA (ácido sulfónico 2,4,6-trinitrobenceno) (5 % p/v)
Código de producto. 10210314 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml
Código de producto.
10210314 100 ml
1 options
Código de producto. 10210314 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28997
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Etiquete las aminas primarias (péptidos o aminoácidos) para la detección colorimétrica (Amax nm 335) utilizando esta solución al 5 % de ácido sulfónico trinitrobenceno en metanol.
TNBSA Pierce de Thermo Scientific™ es una solución al 5 % de ácido sulfónico trinitobenceno en metanol que reacciona a aminos primarios (péptidos o aminoácidos) para obtener un producto coloreado soluble, lo cual es una propiedad útil para diversos métodos de ensayo.
Características destacadas:
  • Es compatible con aminas primarias, sulfidrilos e hidrácidos en solución acuosa con pH 8, sin que se produzcan reacciones secundarias adversas
  • Excelente para el análisis de soluciones o de fase sólida
  • Apto para la estimación cualitativa y cuantitativa de biomoléculas
  • λmáx. = 335nm
  • Reacciona rápidamente con grupos aminos primarios de aminoácidos en formato acuoso con pH 8 para formar aductos amarillos
  • No se forman derivados coloreados con los aminoácidos secundarios prolina e hidroxiprolina
  • Los derivados coloreados se controlan a 345nm y tienen coeficientes de extinción en el rango de 1-1,5 x 104
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución TNBSA
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras la recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Otras etiquetas o colorantes
Método de detección Colorimetric
Cantidad 100 mL
Formulario Líquido
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.