Descripción
- Cómodo: premarcado con reactivos TMT11plex en un formato liofilizado listo para usar
- Altamente validado: cepas de levadura verificadas para genotipo, mezcla equimolar de las cepas marcadas con TMT y cuantificación global de proteínas con TMT
- Diagnóstico: excelente herramienta de ensayo de CC para la evaluación de la calidad del estado del instrumento LC y MS
- Cuantitativo: diseñado para medir la precisión cuantitativa de los iones indicadores TMT para cada uno de los 11 canales
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas |
| Tipo de producto | Estándar de digestión de levaduras |
| Línea de productos | Pierce |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Material de partida | Peptides |
| Tipo de producto final | MS Standard |
| Método de detección | Mass Spectrometry |
| Paso del flujo de trabajo | Calibración |
| Cantidad | 5 x 20 μg |
| Formulario | Polvo |