Learn More
Thermo Scientific™ Solución de sustrato para ELISA con 1-Step™ Ultra TMB
Código de producto. 12617087 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
250 ml
Kit de 400 ml
Sustrato:
Substrato turbo TMB-ELISA
Sustrato TMB
Sustrato lento TMB-ELISA
Sustrato ultra TMB-ELISA
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ML
250 ml
400 ML
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Sustrato Tamaño de la unidad
12617087 1 l Sustrato ultra TMB-ELISA 1 litro
11849260 250 ml Sustrato lento TMB-ELISA 250 ML
11839260 250 ml Substrato turbo TMB-ELISA 250 ML
10647894 250 ml Sustrato ultra TMB-ELISA 250 ml
10076433 Kit de 400 ml Sustrato TMB 400 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12617087 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    614.00€
    546.65€ / 1 litros
    Ahorro 67.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sustratos de peroxidasa de rábano picante (HRP) para ELISA que cambian de color azul a amarillo al añadir una solución de parada de ácido sulfúrico o fosfórico.
Los sustratos para ELISA TMB Thermo Scientific™ Pierce detectan la actividad de la peroxidasa de rábano (HRP), produciendo un color azul (Amáx. = 370 nm y 652 nm) que cambia a amarillo (Amáx. = 450 nm) tras añadir una solución de parada de ácido fosfórico o sulfúrico.
El TMB (3,3',5,5' tetrametilbenzidina) es un cromógeno que produce un color azul cuando se oxida con peróxido de hidrógeno (catalizado por HRP) con las principales absorbencias a 370 y 652 nm. A continuación el color cambia a amarillo (medido a 450 nm) tras la adición de ácido sulfúrico o fosfórico para detener la reacción. TMB es muy sensible y se oxida más rápido que otros sustratos de HRP, lo que permite un desarrollo del color más rápido. A diferencia de otros sustratos disponibles en el mercado, estos productos no contienen DMF ni DMSO. Existen tres formulaciones que se diferencian principalmente en sus sensibilidades. Slow TMB posee una sensibilidad intermedia, ideal para lecturas de cinética. La sensibilidad de Turbo TMB es comparable a la del OPD utilizado en aproximadamente 1 mg/ml. Ultra TMB-ELISA genera la máxima relación de señal-ruido y sensibilidad en el intervalo de picogramos.
Características destacadas:
  • Soluciones listas para su uso
  • Sin necesidad de peróxido de hidrógeno
  • No requiere filtrado
  • No cancerígeno
  • Distintas sensibilidades para adaptarse a cualquier ensayo
Sustratos TMB 1-Step
  • Sustratos de un componente, listos para su uso
  • No requieren peróxido de hidrógeno
  • No carcinogénico
  • No contienen DMF ni DMSO
  • Disponibles en tres formulaciones que se diferencian en el nivel de sensibilidad
Kit de sustrato TMB
  • Más sensible que OPD en ensayos ELISA de criterio de valoración
  • Fácil de usar con resultados en segundos
  • Tras su recepción, almacenar a 4 °C, protegido de la humedad.
Incluye:
Kit de sustrato TMB (PI-34021): Sustrato de peroxidasa, 200 ml; solución de peróxido, 200 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato ELISA
Cantidad 1 l
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos 1-Step
Sustrato Sustrato ultra TMB-ELISA
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato HRP (peroxidasa de rábano picante)
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar a 4 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente