Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Thiophilic Adsorption Kit
Código de producto. 10097143 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 columnas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10097143 4 columnas 1 set
1 options
Código de producto. 10097143 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 44916
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Lleve a cabo la unión y purificación preferente de inmunoglobulinas de distintos orígenes, entre otros, ratón, rata, conejo, cabra y humano con esta resina inmunoadsorbente no proteinácea.
El adsorbente tiófilo Thermo Scientific™ Pierce es una resina inmunoadsorbente no proteinácea para la unión preferente suave y la purificación de inmunoglobulinas de diverso origen, incluido ratón, rata, conejo, cabra y humano.
El adsorbente tiófilo Pierce se compone del 6 % de agarosa granulada que se ha modificado para contener grupos sulfona-tioéter simples. El resultado es una resina de afinidad que tiene una alta capacidad de unión y una amplia especificidad para muchas especies de inmunoglobulinas cuando se incuba en sulfato potásico 0,5 M. De hecho, la adsorción tiófila es una variación a base de resina de la precipitación con sulfato amónico para la purificación rápida de inmunoglobulina a partir de muestras de suero sin procesar. A diferencia de la separación fraccionada de anticuerpos mediante precipitación con sulfato amónico, la purificación con adsorbente tiófilo produce inmunoglobulinas concentradas, prácticamente sin sales y de gran pureza con un pH prácticamente neutro. Por tanto, este sencillo método en un solo paso elimina la necesidad de tratamiento adicional de la muestra para su conservación o para reacciones de conjugación posteriores. Las suaves condiciones de unión y elución garantizan una alta recuperación de proteínas con una excelente conservación de la actividad de los anticuerpos. La resina está disponible como producto independiente y como kit de purificación que contiene columnas preempaquetadas y tampones listos para su uso.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: se une suavemente y purifica aproximadamente 20 mg de anticuerpo policlonal por mililitro de resina adsorbente.
  • Amplia especificidad de anticuerpos: funciona con la mayoría de las clases de inmunoglobulina e isotipos derivados de muchas especies animales diferentes, incluida la IgY de pollo.
  • Rápido y sencillos: fraccione y purifique rápidamente el componente de inmunoglobulina de muestras de suero o ascitis sin necesidad de pasos posteriores de diálisis o desalado.
  • Suave: la condición de unión suave es no desnaturalizadora y el tampón de elución produce inmunoglobulina concentrada, sin sal y a un pH casi neutro; proporciona una excelente recuperación del anticuerpo funcional.
Incluye:
El kit contiene cuatro columnas de adsorbente tiófilo (de 3 ml cada una), tampones de unión y elución listos para usar, regenerante y tampón de conservación para columnas, así como accesorios para las columnas.
Recomendada para:
Aislamiento de inmunoglobulinas en condiciones fisiológicas a partir de suero humano; Purificación rápida de monoclonales de ratón a partir de medio de cultivo o de líquido ascítico; Eliminación selectiva de inmunoglobulinas de suero fetal de ternera, útil para cultivo celular en la producción de anticuerpos monoclonales; Procedimiento rápido y sencillo que produce principalmente inmunoglobulinas puras a partir de suero de conejo sin procesar; Purificación de IgY de pollo; Purificación a gran escala para aplicaciones de biotecnología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de adsorción tiofílica
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Columna de flujo por gravedad
Fase estacionaria Tioéter de sulfona
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Descripción Kit de adsorción tiófila Pierce
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Purificación de hasta 60 mg de inmunoglobulina por columna
• 4 columnas de adsorbente tiófilo de 3 ml
• Tampón de unión de 1 l
• Tampón de elución de 1 l
• Tampón de almacenamiento en columna (2x) de 100 ml
• Cristales de guanidina-HCl de 230 g
• Columna Accesorios
Almacenar a 4 °C.
Cantidad 4 columnas