Learn More
Thermo Scientific™ Tetrametiletilendiamina (TEMED)
Código de producto. 11836724 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11836724 25 mL 25 ML
1 options
Código de producto. 11836724 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 17919
 Artículo restringido
En stock
Catalización eficaz de la polimerización del gel de poliacrilamida en SDS-PAGE con TEMED.
La tetrametiletilendiamina (TEMED) Thermo Scientific™ Pierce es un catalizador esencial para la polimerización de gel de poliacrilamida.
Información adicional y pedidos en línea
La TEMED se utiliza con persulfato amónico (APS) para catalizar la polimerización de acrilamida al preparar geles para electroforesis. El producto químico es líquido a temperatura ambiente.
Características destacadas:
  • Nombre químico: N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
  • Fórmula: C6H16N2
  • Peso molecular: 116,21
  • Número de CAS: 110-18-9
  • Pureza: >99 %
  • Índice de refracción: de 1,417 a 1,419
  • Intervalo de ebullición: De 119 a 121°C
Compatibles con:
Persulfato amónico (referencia 17874)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Guardar bajo llave en un área independiente y aprobada. Se debe almacenar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en una zona seca, fresca y bien ventilada y separado de materiales oxidantes.
Formulario Líquido
Cantidad 25 mL
Tipo de producto Tetrametiletilendiamina (TEMED)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TEMED (N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1, 2-Bis(dimethylamino)ethane