Learn More
Thermo Scientific™ TCEP-HCl Pierce™, formato No-Weigh™
Código de producto. 15780329 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15780329 10 x 1 mg paquete de 10
10530434 1 g 1 g
11856784 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15780329 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A35349
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca los puentes disulfuro de proteínas y péptidos utilizando este clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina cristalino, puro, sin tiol, TCEP (CAS 5961-85-3).
El TCEP-HCl Thermo Scientific™ Pierce es clorhidrato de Tris(2-carboxietil)fosfina puro y cristalino, un compuesto sin tiol que es altamente eficaz en la reducción de los puentes disulfuro de proteínas y péptidos, y es inodoro y estable.
Los productos Thermo Scientific No-Weigh son reactivos especializados suministrados en formato prealicuotado. El envase prepesado ayuda a evitar la pérdida de reactividad y la contaminación del reactivo a lo largo del tiempo al minimizar la apertura y el cierre repetidos del vial. El formato permite el uso de un vial fresco de reactivo cada vez, lo que elimina la molestia de pesar pequeñas cantidades de reactivo y reduce los problemas de estabilidad de los reactivos.
  • Sin olor: a diferencia de DTT o BME, el TCEP no tiene olor y puede reducir las proteínas cómodamente en la mesa de trabajo
  • Específico: reducción selectiva y completa incluso de los disulfuros solubles en agua más estables en un amplio rango de pH
  • Sencillo: reducción eficaz a temperatura ambiente y a pH 5 en menos de cinco minutos
  • Estable: la estabilidad inherente y resistente a la oxidación del aire elimina la necesidad de tomar precauciones especiales durante la manipulación o el almacenamiento; no volátil y no reactivo a otros grupos funcionales que se encuentran en las proteínas
  • Eficaz: para la mayoría de las aplicaciones, el TCEP de 5 a 50 mM proporciona suficiente exceso molar para reducir eficazmente los enlaces de disulfuro de péptidos o proteínas en pocos minutos a temperatura ambiente
  • Compatible: con TCEP, no es necesaria la eliminación del agente reductor antes de la mayoría de aplicaciones (p. ej., purificación de proteínas marcadas con histidina, conjugaciones de maleimida)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente en un recipiente sellado para evitar la oxidación.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos No-Weigh, Pierce
Formulario Sólido
Cantidad 10 x 1 mg