Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Fast Western Blot Kits, SuperSignal™ West Femto, Rabbit
Código de producto. 10584875 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10584875 400 ml 1 set
1 options
Código de producto. 10584875 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 35081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00€
    502.04€ / 1 sets
    Ahorro 149.96€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Para la detección a nivel de femtogramo de medio a bajo y el desarrollo de western blot menos de 1 hora después de la transferencia del gel.
El sustrato SuperSignal West Femto del kit western blot rápido Thermo Scientific™ Pierce contiene reactivos optimizados y un protocolo que permite niveles de detección de femtogramo de medio a bajo y acorta el desarrollo típico de western blot a menos de 1 hora después de la transferencia del gel.
El protocolo del kit de Western blot rápido es un método veloz y eficaz para desarrollar Western blots sin necesidad de adquirir costosos instrumentos y consumibles necesarios para otros sistemas de Western blot rápido. Estos kits completos de Western blot rápido Pierce necesitan un tiempo de intervención mínimo y producen resultados comparables a los Western blot clásicos con el sustrato quimioluminiscente SuperSignal West Femto. Los kits incluyen sustrato SuperSignal West Femto, el sustrato quimioluminiscente mejorado más sensible disponible para la detección de peroxidasa de rábano (HRP). Este sustrato de sensibilidad, intensidad y duración de la señal permite una documentación sencilla mediante el uso de métodos fotográficos u otros métodos de obtención de imágenes. Los blots desarrollados pueden exponerse y descartarse repetidamente del anticuerpo primario y reprobarse.
Características destacadas:
  • Rápido: niveles bajos de detección de femtogramo en aproximadamente 1 hora
  • Práctico: sin necesidad de utilizar hardware caro o vacío; sin problemas de obstrucción
  • Sencillo: el protocolo optimizado hace que el análisis de Western Blot sea más fácil que nunca
  • Económico: sin consumibles ni equipo adicionales que se deban comprar
  • Estable: todos los componentes del kit son estables durante un año almacenados a 4 °C
  • Fácil: los kits fáciles de completar contienen todos los componentes necesarios para bloquear, sondear y desarrollar una inmunotransferencia con cualquier anticuerpo primario de ratón o conejo estándar
Compatibles con:
Papel de filtro y membranas Pierce; película CL-Xposure™ para Western blot; potenciador de señal para Western blot Pierce; tampón de lavado («stripping») para Western blot Restore Plus™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de Western blot rápido Pierce, sustrato SuperSignal West Femto, conejo
Tipo de producto Kit western blot
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos Pierce, SuperSignal
Cantidad 400 ml
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Reactividad Rabbit
Sensibilidad Femtograma de medio a bajo
Suficiente para 10 inmunotransferencias (Western blot) (800 cm cuadrados)
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 miniblots a los que se aplica una sonda con anticuerpos primarios de conejo
• Diluyente de anticuerpos western rápido, 200 ml
• Tampón de lavado 10X western rápido, 100 ml
• Reactivo de HRP optimizado de conejo western rápido, Femto, 10 ml
• Solución de luminol/potenciador SuperSignal West Femto, 50 ml
• Solución de peróxido estable SuperSignal West, 50 ml
Almacene el kit a 4 °C.