Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMPB (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidophenyl)butyrate)
Product Code. 11851285 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
11851285 50 mg 50 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11851285 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 22317
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media y soluble en agua compuesto por grupos de éster sulfo-NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador aromático de 10 átomos.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMPB es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo espaciador aromático de longitud media (11,6 Å).
Características destacadas:
  • La longitud extendida de la cadena limita el impedimento estérico
  • Soluble en agua; impermeable a la membrana
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-SMPB
Peso molecular 458.37
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 11,6 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster Sulfo-NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador