Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidil 4-(N-maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato), formato No-Weigh™
Tienda Thermo Scientific ProductosBeschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua muy popular que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador de ciclohexano de longitud media (8,3 Ås).
- Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y maleimida
- Reactivo a: grupos amino y sulfhidrilo
- Soluble en agua (comparar con SMCC), para que el entrecruzamiento se pueda hacer en soluciones fisiológicas
- El reactivo cristalino de alta pureza se puede utilizar para crear derivados activados con maleimida de alta pureza.
- El puente ciclohexano confiere estabilidad añadida al grupo de la maleimida, lo que convierte al Sulfo-SMCC en el agente de entrecruzamiento ideal para la activación de la maleimida de las proteínas. Los grupos de maleimida son estables durante 64 horas en tampón de fosfato sódico 0,1 M, pH 7 a 4 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | No |
| Descripción | Sulfo-SMCC |
| Peso molecular | 436.37 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 8,3 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | No-Weigh |
| Mehr anzeigen |