Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidil 4-(N-maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato), formato No-Weigh™
Código de producto. 15971227 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15971227 10 x 2 mg paquete de 10
13426629 50 mg 50 miligramos
10698114 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15971227 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A39268
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media soluble en agua compuesto de grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de un brazo separador de 8 átomos que contiene ciclohexano.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua muy popular que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador de ciclohexano de longitud media (8,3 Ås).
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y maleimida
  • Reactivo a: grupos amino y sulfhidrilo
  • Soluble en agua (comparar con SMCC), para que el entrecruzamiento se pueda hacer en soluciones fisiológicas
  • El reactivo cristalino de alta pureza se puede utilizar para crear derivados activados con maleimida de alta pureza.
  • El puente ciclohexano confiere estabilidad añadida al grupo de la maleimida, lo que convierte al Sulfo-SMCC en el agente de entrecruzamiento ideal para la activación de la maleimida de las proteínas. Los grupos de maleimida son estables durante 64 horas en tampón de fosfato sódico 0,1 M, pH 7 a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-SMCC
Peso molecular 436.37
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos No-Weigh
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster de sulfo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 10 x 2 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador