Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidil 4-(N-maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato), formato No-Weigh™
Código de producto. 13426629 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13426629 50 mg 50 miligramos
15971227 10 x 2 mg paquete de 10
10698114 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13426629 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22322
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media soluble en agua compuesto de grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de un brazo separador de 8 átomos que contiene ciclohexano.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua muy popular que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador de ciclohexano de longitud media (8,3 Ås).
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y yodoacetil
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-SMCC
Peso molecular 436,37
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster sulfo-NHS
Separador Corto
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador