Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidil 4-(N-maleimidometil)ciclohexano-1-carboxilato), formato No-Weigh™
Código de producto. 10698114 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10698114 1 g 1 g
15971227 10 x 2 mg paquete de 10
13426629 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10698114 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3020.00€
    2264.65€ / 1 g
    Ahorro 755.35€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de longitud media soluble en agua compuesto de grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de un brazo separador de 8 átomos que contiene ciclohexano.
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua muy popular que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador de ciclohexano de longitud media (8,3 Ås).
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y yodoacetil
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-SMCC
Peso molecular 436.37
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 8,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster sulfo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfo-SMCC
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sicherheitshinweis
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.