Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SHPP (Water-Soluble Bolton-Hunter Reagent)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El sulfo-SHPP (reactivo Bolton-Hunter soluble en agua) Pierce de Thermo Scientific™ conjuga grupos funcionales similares a la tirosina con aminas primarias para aumentar el número de grupos de tirosilo que se pueden yodar mediante procedimientos de etiquetado con yodo-125.
Características destacadas:
- Membrana impermeable
- Ideal para el etiquetado radioactivo selectivo de proteínas de la superficie celular
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sulfo-SHPP |
| Cantidad | 100 mg |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a –20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | Pierce |
| Permeabilidad celular | Impenetrable en células |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster activo, succinimidilo éster, éster Sulfo-NHS |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua |
| Etiqueta o tinte | Yodo-125 |
| Separador | Corto |
| Mostrar más |