Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-NHS-Acetate
Código de producto. 10618494 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10618494 100 mg 100 MG
1 options
Código de producto. 10618494 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 26777
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Compuesto reactivo a la amina (éster NHS) para bloquear permanentemente las aminas primarias (p. ej., cadenas laterales de lisina de proteínas) para evitar interacciones o conjugaciones posteriores.
El acetato sulfo-NHSThermo Scientific™ Pierce es un compuesto pequeño que forma enlaces de amida covalentes y estables con aminas primarias (por ejemplo, cadenas laterales de lisina), lo que les permite bloquearse permanentemente para evitar interacciones o conjugación posterior.
Características destacadas:
  • Reacciona principalmente con aminas primarias (grupos de lisina ε amina)
  • La reacción irreversible se acompaña de la liberación de N-hidroxisulfosuccinimida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a –20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Etiqueta o tinte Grupo no reactivo
Tipo de etiqueta Grupos de bloqueo
Línea de productos Pierce
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 100 mg
Solubilidad DMSO, agua, DMF
Tipo de producto Sulfo-NHS-acetato