Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-MBS (m-maleimidobenzoyl-N-hydroxysulfosuccinimide ester)
Código de producto. 11841285 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
11841285 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11841285 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 22312
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador corto y soluble en agua compuesto por grupos de éster sulfo-NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador aromático de 6 átomos (7,3A).
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-MBS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo espaciador aromático corto (7,3 Å).
Características destacadas:
  • Soluble en agua; impermeable a la membrana
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-MBS
Peso molecular 416.29
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 7,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster Sulfo-NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador