Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-LC-SPDP (sulfosuccinimidyl 6-(3'-(2-pyridyldithio)propionamido)hexanoate)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-LC-SPDP es un entrecruzador de cadena larga soluble en agua para la conjugación de amina a sulfhidrilo a través de grupos reactivos de éster NHS y piridilditiol que forman enlaces disulfuro escindibles (reducibles) con cisteínas.
Características destacadas:
- Forma enlaces disulfuro escindibles con sulfhidrilos
- Libera un subproducto detectable después de reaccionar con grupos libres de sulfhidrilo midiendo la liberación de piridina-2-tiona a 343 nm; la progresión de la reacción se puede controlar
- Grupos reactivos: Éster sulfo-NHS y pirididisulfuro
- Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | Por tioles |
| Descripción | Sulfo-LC-SPDP |
| Peso molecular | 527.57 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 15,7 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C, protegido de la humedad. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |