Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-KMUS (N-κ-maleimidoundecanoyl-oxysulfosuccinimide ester)
Product Code. 11806814 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Unit Size:
50 MG
Product Code. Cantidad Unit Size
11806814 50 mg 50 MG
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11806814 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21111
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador largo compuesto por grupos de éster sulfo-NHS y maleimida en los extremos de un brazo espaciador alifático de 13 átomos (16,3 A).
Thermo Scientific™ Pierce Sulfo-KMUS es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua que contiene grupos reactivos de éster de NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo espaciador largo (16,3 Å).
Características destacadas:
  • Brazo espaciador alifático largo.
  • Soluble en agua con esfera de acoplamiento mejorada.
  • El éster de sulfo-NHS reacciona con aminas primarias.
  • La maleimida reacciona con un grupo -SH y forma un enlace de tioéter estable.
  • Grupos reactivos: éster sulfo-NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción Sulfo-KMUS
Peso molecular 480.46
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 16,3 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimida, éster de sulfo-NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador