Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-EGS (ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate))
Código de producto. 10493975 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10493975 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10493975
Marca: Thermo Scientific™ 21566
Entrecruce aminas con un entrecruzador compuesto de grupos de éster sulfo-NHS y un brazo espaciador de escindible a la hidroxilamina; soluble en agua para el entrecruzamiento de proteínas de la superficie celular.
El Sulfo-EGSS Thermo Scientific™ Pierce es un entrecruzador soluble en agua que contiene extremos de éster sulfo-NHS reactivos con aminas alrededor de un brazo espaciador de 12 átomos, que se puede escindir mediante tratamiento con hidroxilamina a pH 8,5.
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Escindible a pH 8,5 usando hidroxilamina y calor
  • La lactosa deshidrogenasa retuvo el 60 % de su actividad después del entrecruzamiento reversible
  • Grupos reactivos: ésteres sulfo-NHS (homobifuncional)
  • Reactivo hacia: Grupos de aminos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable Por hidroxilamina
Descripción Sulfo-EGS
Peso molecular 660.45
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 16,1 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Homobifuncionales
Fracción reactiva Éster Suffo-NHS
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador