Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfhydryl Addition Kit
Código de producto. 10360924 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
10360924 1 reacciones 1 set
1 options
Código de producto. 10360924 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23460
Modificar las aminas primarias de proteínas para crear grupos libres de sulfhidrilo para el etiquetado, entrecruzamiento o técnicas de inmovilización; kit completo con reactivo SATA e hidroxilamina.
El kit de adición de sulfhidrilo Thermo Scientific™ Pierce es un conjunto completo de reactivos (incluido SATA) para permitir la modificación de aminas primarias a grupos de sulfhidrilo libres para su uso en técnicas de entrecruzamiento heterobifuncional.
Características destacadas:
  • Reacciona con aminas primarias para añadir sulfhidrilos protegidos
  • Un paso de desprotección fácil genera un grupo libre de sulfhidrilo
  • El kit de adición de sulfhidrilo Thermo Scientific™ contiene todos los componentes necesarios para la tiolación, desprotección, purificación y cuantificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina
Contenido y almacenamiento Suficiente para: Un experimento de modificación con 0,5 a 5 mg de proteína SATA purificada
•, 2 mg
• Hidroxilamina·HCl, 5 mg
• Tampón de conjugación (10x), 20 ml
• Paquete PBS (hace 500 ml), 1 paquete
• Dimetilformamida (DMF), 1 ml
• Columna de desalado de dextrano, 1 x 5 ml
• Extensor de columna, 1
• Reactivo de Ellman (DTNB), 2 mg
• Cisteína·HCl, 20 mg
Almacenar a 4 °C.
Etiqueta o tinte Grupo de sulfhidrilo
Tipo de etiqueta Grupos conjugados
Línea de productos Pierce
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Tipo de reactivo SATA
Cantidad 1 reacciones
Solubilidad DMF, DMSO
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Sulfhydryl Addition Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate, L-Cysteine, hydrochloride,3,3'-dithiobis [6-nitrobenzoic] acid, N,