Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de sustrato de dietanolamina Pierce™ (5X)
Código de producto. 10658274 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
225 mL
Tamaño de la unidad:
225 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10658274 225 mL 225 ml
1 options
Código de producto. 10658274 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34064
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones madre de peróxido optimizadas, fiables y prácticas para ensayos basados en HRP y dietanolamina para la detección de fosfatasa alcalina (alk-phos).
Los tampones de sustrato Thermo Scientific™ Pierce incluyen soluciones madre de peróxido optimizadas, fiables y prácticas para ensayos basados en HRP y dietanolamina para la detección de fosfatasa alcalina (alk-phos).
El tampón de sustrato de peróxido estable es una formulación ideal para investigadores que prefieren fabricar sus propios sustratos de peroxidasa de rábano (HRP). El sustrato se prepara fácilmente añadiendo el cromógeno elegido a una solución 1x del tampón de sustrato de peróxido estable, que suministra el peróxido necesario y la condición de tampón para obtener resultados óptimos y consistentes. Este tampón se suministra en un concentrado 10x, lo que permite una vida útil de hasta un año. El tampón de dietanolamina es una solución madre 5x (5,1 M, pH 9,8) que proporciona condiciones óptimas para el desarrollo de reacciones de fosfatasa alcalina, como con PNPP (n.º de pieza 34045, 34047).
Características destacadas:
  • Soluciones madre concentradas listas para usar
  • Minimiza la variabilidad entre ensayos
Tampón de sustrato de peróxido estable (10x) (n.º de pieza 34062)
  • Larga vida útil: 12 meses después de su recepción
  • El volumen total de 1000 ml se puede hacer a partir de un frasco de 100 ml de concentrado
  • Agregue cromógeno al tampón de sustrato de peróxido estable para la detección de peroxidasa de rábano
Tampón de sustrato de dietanolamina (5x) (n.º de pieza 34064)
  • Para su uso con sustratos de fosfatasa alcalina solubles como el PNPP
  • PH optimizado y uniforme
  • Estable incluso a una concentración de 1x
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Tampón de sustrato de dietanolamina Pierce, 5x
Tipo de producto Sustrato ELISA
Cantidad 225 mL
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Inmunohistoquímica (IHC), Western Blot
Línea de productos Pierce
Tipo de sustrato Fosfatasa alcalina, peroxidasa de rábano picante
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethanolamine Substrate Buffer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine