Learn More
Thermo Scientific™ Proteína de estreptavidina, AP
Código de producto. 10531474 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10531474 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10531474 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21324
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Proteína de estreptavidina, conjugado AP, 21324, de Invitrogen™, 21324, de Invitrogen™ Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, Western blot.
Proteína de estreptavidina, conjugado AP, 21324, de Invitrogen, 21324, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, Western blot.
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina que se aisló originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos con esptreptavidina de Invitrogen utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53.000 kDa y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
Formulación: 1 mg de proteína purificada (2-4 mg/ml) en TBS con glicerol al 50 %, 0,1 mm mgCl2, 0,1 mm ZnCl2 y sin conservantes; pH 8
Este producto se ha utilizado con éxito en procedimientos de ELISA y Western blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0,1 μg/ml
Conjugado AP
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, a una temperatura no superior a - 20 °C.
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina
Molécula diana Biotina