Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Hydrazide-Activated
Código de producto. 11826814 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11826814 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 11826814 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00€
    172.65€ / 2 miligramos
    Ahorro 54.35€
    23% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Realice inmunotransferencia (Western blot), ELISA u otro sistema de detección basado en biotina con estreptavidina activada por maleimida/hidrazida o conjugada con HRP, AP, FITC, TRITC, PE o APC purificado.
La estreptavidina y los conjugados Thermo Scientific™ Pierce incluyen la proteína de unión a la biotina de estreptavidina recombinante purificada, además de los conjugados estándar SA-HRP, SA-AP y fluorescentes para ensayos basados en biotina.
Estas formas purificadas y conjugadas de la proteína estreptavidina recombinante permiten la detección de anticuerpos biotinilados y otras sondas en una variedad de métodos de ensayo estándar, incluyendo inmunotransferencia (Western blot), ELISA, inmunohistoquímica y adquisición de imágenes de fluorescencia. La estreptavidina purificada y los conjugados de estreptavidina-HRP (estreptavidina conjugada con peroxidasa) se suministran liofilizados en tampones a base de fosfato para su reconstitución inmediata con agua. Los conjugados de fosfatasa alcalina se suministran como líquido en un tampón a base de Tris.
Características destacadas:
  • Estreptavidina recombinante: proteína de alta calidad, 53 kDa, el pl oscila entre 6,8 y 7,5
  • Conjugados de proteínas puras y enzimas: escoja proteínas puras y no conjugadas para el bloqueo y el control de biotina, y conjugados enzimáticos para la detección basada en sustratos.
  • Conjugados de fluoróforo: formas fluorescentes estándar (fluoresceína, rodamina, etc.) para técnicas tradicionales de inmunofluorescencia.
  • Preparados activados: elija una forma activada por maleimida o por hidrazida para preparar una estreptavidina personalizada conjugada con una molécula que contiene sulfhidrilo o carbohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Estreptavidina
Descripción Estreptavidina Pierce, hidracida activada
Cantidad 2 mg
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. Producto enviado a temperatura ambiente.
Reactividad química Cetona, aldehído
Fracción reactiva Amina, hidrazida
Solubilidad Soluble en agua
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina
Etiqueta o tinte Estreptavidina