Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin, Maleimide-Activated
Código de producto. 10321204 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10321204 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10321204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    199.65€ / 1 miligramos
    Ahorro 66.35€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Realice inmunotransferencia (Western blot), ELISA u otro sistema de detección basado en biotina con estreptavidina activada por maleimida/hidrazida o conjugada con HRP, AP, FITC, TRITC, PE o APC purificado.
La estreptavidina y los conjugados Thermo Scientific™ Pierce incluyen la proteína de unión a la biotina de estreptavidina recombinante purificada, además de los conjugados estándar SA-HRP, SA-AP y fluorescentes para ensayos basados en biotina.
Estas formas purificadas y conjugadas de la proteína estreptavidina recombinante permiten la detección de anticuerpos biotinilados y otras sondas en una variedad de métodos de ensayo estándar, incluyendo inmunotransferencia (Western blot), ELISA, inmunohistoquímica y adquisición de imágenes de fluorescencia. La estreptavidina purificada y los conjugados de estreptavidina-HRP (estreptavidina conjugada con peroxidasa) se suministran liofilizados en tampones a base de fosfato para su reconstitución inmediata con agua. Los conjugados de fosfatasa alcalina se suministran como líquido en un tampón a base de Tris.
Características destacadas:
  • Estreptavidina recombinante: proteína de alta calidad, 53 kDa, el pl oscila entre 6,8 y 7,5
  • Conjugados de proteínas puras y enzimas: escoja proteínas puras y no conjugadas para el bloqueo y el control de biotina, y conjugados enzimáticos para la detección basada en sustratos.
  • Conjugados de fluoróforo: formas fluorescentes estándar (fluoresceína, rodamina, etc.) para técnicas tradicionales de inmunofluorescencia.
  • Preparados activados: elija una forma activada por maleimida o por hidrazida para preparar una estreptavidina personalizada conjugada con una molécula que contiene sulfhidrilo o carbohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Conjugado Estreptavidina
Descripción Estreptavidina Pierce, maleimida activada
Formulación Polvo liofilizado de proteína en solución salina tamponada
Cantidad 1 mg
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: Al recibirlo, guarde el producto a temperatura ambiente o a 4 °C. Producto enviado a temperatura ambiente.
Reactividad química tiol
Fracción reactiva Maleimida
Solubilidad Soluble en agua
Formulario Sólido
Línea de productos Pierce
Tipo de producto Conjugado de estreptavidina
Etiqueta o tinte Estreptavidina
Vis mere Vis mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.