Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos de estreptavidina Pierce™
Código de producto. p-4531528 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10150874 1 ml cada uno
10615204 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10150874 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88816
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteínas biotiniladas purificadas o inmunoprecipitadas o ligandos de afinidad mediante partículas magnéticas revestidas con estreptavidina para la separación magnética.
Acelere el rendimiento de los procesos de purificación magnética automatizados de moléculas biotiniladas con los gránulos magnéticos de estreptavidina Thermo Scientific™ Pierce.
Los gránulos magnéticos de estreptavidina facilitan la purificación por afinidad de moléculas diana marcadas con biotina sin necesidad de columnas ni centrifugación. La plataforma ofrece un método rápido y cómodo para procesos de inmunoprecipitación manual o automatizada, análisis de interacción de proteínas, «pull-down» de proteínas de ADN y purificación en los que intervengan proteínas marcadas con biotina y ácidos nucleicos. Las partículas superparamagnéticas de óxido de hierro ofrecen un rendimiento superior (alta capacidad de unión y baja inespecificidad) cuando se comparan con otras partículas magnéticas disponibles en el mercado. La unión se realiza sin otro requisito que añadir las moléculas biotiniladas a los gránulos magnéticos revestidos de estreptavidina. Pierce Streptavidin Magnetic Beads ha sido validado y optimizado para utilizarse con plataformas magnéticas para grandes volúmenes, como Thermo Scientific KingFisher™ 96 y KingFisher Flex Instruments, sin dejar de ofrecer un rendimiento excelente cuando se utilizan en aplicaciones de sobremesa sencillas con un soporte magnético adecuado.
Características destacadas:
  • Partículas de alto rendimiento: estas micropartículas superparamagnéticas no compilables, prebloqueadas y de óxido de hierro proporcionan una uniformidad excepcional para aplicaciones manuales y HTS automatizado.
  • Inmovilización química estable: la estreptavidina se inmoviliza mediante una reacción química resistente a la lixiviación.
  • Alta capacidad: las partículas de calidad superior con alta capacidad de unión proporcionan una rápida y eficaz purificación de biomoléculas a partir de muestras complejas.
  • Bajo nivel de unión inespecífica: las partículas estables prebloqueadas ofrecen productos de purificación limpia (por ejemplo, antígeno eluido en IP con anticuerpo biotinilado) compatibles con el análisis de espectrometría de masas y otros análisis posteriores.
  • Rendimiento superior: capacidad de unión casi tres veces mayor que la de las partículas habituales de otros proveedores, lo que permite el uso de cantidades menores por experimento.
Propiedades de las partículas magnéticas de estreptavidina:
  • Composición: partículas de óxido de iones covalentemente recubiertas con una monocapa de proteína de estreptavidina
  • Magnetización: superparamagnética (sin memoria magnética)
  • Tamaño de gránulo: 1 μm (diámetro nominal medio)
  • Densidad: 2 g/cm3
  • Concentración: 10 mg de partículas por mililitro de pulpa en azida sódica al 0,05 %
  • Capacidad de fijación: Para unir aproximadamente 55 μg de IgG de conejo biotinilada por mg de partículas (aproximadamente 3500 pmol de fluoresceína biotinilada por ml de partículas)
  • ARNasa: Estas soluciones de partículas NO se han probado ni certificado como libres de ARNasa
Requiere:
Thermo Scientific KingFisher 96 o KingFisher Flex Instruments o cualquier otro dispositivo separador magnético
Recomendada para:
Inmunoprecipitar antígenos (con anticuerpos biotinilados) a partir de una amplia variedad de fuentes; Co-inmunoprecipitar complejos de interacción con anticuerpos biotinilados; Capturar interacciones de proteína:proteína en ensayos «pull-down» utilizando proteínas cebo biotiniladas; Aislar complejos de proteínas de ADN marcadas con biotina procedentes de extractos celulares o tisulares; Capturar oligos biotinilados de ADN monocatenario; Aislar productos PCR biotinilados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Concentración Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía en un paquete de hielo.
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Biotina
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Estreptavidina