Learn More
Thermo Scientific™ Peroxidasa de rábano (HRP)-estreptavidina de alta sensibilidad Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP Conjugate es una proteína exclusiva de unión a biotina de streptavidina conjugada con peroxidasa que proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
- La estreptavidina-HRP de alta sensibilidad Pierce de Thermo Scientific es una proteína exclusiva de unión a biotina de streptavidina conjugada con peroxidasa.
- Proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
- Esta variedad especialmente fabricada de proteína estreptavidina conjugada con HRP cubre las necesidades de los científicos actuales de una detección más sensible en aplicaciones ELISA y Western blot.
- El conjugado es adecuado para su uso con sustratos quimioluminiscentes, quimiofluorescentes o colorimétricos.
- Cada conjugado de HRP de alta sensibilidad se envasa en una solución estabilizada fácil de usar que permite un almacenamiento práctico a 4 °C durante al menos un año.
- Los experimentos indican que la estreptavidina-HRP de alta sensibilidad puede diluirse de 8 a 10 veces más que los conjugados de HRP tradicionales, y aun así producir resultados similares.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | De 1,0 a 1,1 mg/ml |
| Conjugado | HRP |
| Cantidad | 5 mL |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C durante al menos un año. |
| Línea de productos | Pierce |
| Molécula diana | Biotina |