Learn More
Thermo Scientific™ Peroxidasa de rábano (HRP)-estreptavidina de alta sensibilidad Pierce™
Código de producto. 10598893 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10598893 0,5 mL 0.50 ml
11896814 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
d
Código de producto. 10598893 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21130
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
d
Amplifique la señal en Western Blotting, ELISA u otros métodos de detección basados en biotina con esta estreptavidina exclusiva conjugada con peroxidasa, lista para usar, de alta relación señal-ruido.
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP Conjugate es una proteína exclusiva de unión a biotina de streptavidina conjugada con peroxidasa que proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
  • La estreptavidina-HRP de alta sensibilidad Pierce de Thermo Scientific es una proteína exclusiva de unión a biotina de streptavidina conjugada con peroxidasa.
  • Proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
  • Esta variedad especialmente fabricada de proteína estreptavidina conjugada con HRP cubre las necesidades de los científicos actuales de una detección más sensible en aplicaciones ELISA y Western blot.
  • El conjugado es adecuado para su uso con sustratos quimioluminiscentes, quimiofluorescentes o colorimétricos.
  • Cada conjugado de HRP de alta sensibilidad se envasa en una solución estabilizada fácil de usar que permite un almacenamiento práctico a 4 °C durante al menos un año.
  • Los experimentos indican que la estreptavidina-HRP de alta sensibilidad puede diluirse de 8 a 10 veces más que los conjugados de HRP tradicionales, y aun así producir resultados similares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración De 1,0 a 1,1 mg/ml
Conjugado HRP
Método de detección Colorimétrico, quimioluminiscente, quimiofluorescente
Cantidad 0,5 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C durante al menos un año.
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Para utilizar con (aplicación) Western blotting, ELISA
Especificidad Biotina
Molécula diana Biotina