Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
Código de producto. 11806824 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11806824 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 11806824 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21134
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Amplifique la señal en Western Blotting, ELISA u otros métodos de detección basados en biotina con esta estreptavidina exclusiva conjugada con peroxidasa, lista para usar, de alta relación señal-ruido.
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP Conjugate es una proteína exclusiva de unión a biotina de streptavidina conjugada con peroxidasa que proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
Esta variedad especialmente fabricada de proteína estreptavidina conjugada con HRP cubre las necesidades de los científicos actuales de una detección más sensible en aplicaciones ELISA y Western blot. El conjugado es adecuado para su uso con sustratos quimioluminiscentes, quimiofluorescentes o colorimétricos. Cada conjugado de HRP de alta sensibilidad se envasa en una solución estabilizada fácil de usar que permite un almacenamiento práctico a 4 °C durante al menos un año.
Características destacadas:
  • Alta sensibilidad: permite detectar bajos niveles de elementos diana sin señal de fondo y obtener altas relaciones señal-ruido.
  • Rentable: utilice menos conjugado en aplicaciones de Western blot y ELISA y siga obteniendo unos resultados excelentes.
  • Flexible: compatible con sustratos de peroxidasa quimioluminiscentes, fluorescentes y colorimétricos típicos.
  • Práctico: formato líquido estabilizado listo para usar, lo que significa que no hay que esperar para descongelarlo ni son necesarias las alícuotas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene a 4 °C durante al menos un año.
Especificidad Biotina
Método de detección Colorimétrico, quimioluminiscente, quimiofluorescente
Enzima HRP (peroxidasa de rábano picante)
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western blotting, ELISA, ELISA
Línea de productos Pierce
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)
Molécula diana Biotina
Cantidad 2 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce High Sensitivity Streptavidin-HRP, Pre-Diluted
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one