Learn More
Thermo Scientific™ Placas recubiertas de estreptavidina Pierce™, transparentes, de 96 pocillos
Código de producto. 10687764 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Bloqueo de placas:
Tampón Blocker™ BSA
Tampón SuperBlock™
Cantidad:
25 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
25 PCS
5 PCS
paquete de 25
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Formato Bloqueo de placas Cantidad Tamaño de la unidad
10687764 Transparente Placa de tiras Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10485775 Negro Estándar Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10278243 Negro Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10412905 Negro Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10185423 Transparente Placa de tiras Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10195423 Transparente Placa de tiras Tampón SuperBlock™ 25 placas paquete de 25
10155473 Transparente Estándar Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10288243 Transparente Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas 5 PCS
10485005 Transparente Estándar Tampón SuperBlock™ 25 placas 25 PCS
10678534 Transparente Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
10308783 Blanco Estándar Tampón Blocker™ BSA 5 placas paquete de 5
10722984 Blanco Estándar Tampón SuperBlock™ 5 placas paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10687764 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15121
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Las placas recubiertas de estreptavidina Thermo Scientific™ Pierce son placas de poliestireno de 96 y 384 pocillos prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ELISA y otros ensayos específicos del objetivo.
Las placas recubiertas con estreptavidina Pierce de Thermo Scientific son placas de poliestireno prebloqueadas y listas para su uso para la unión de anticuerpos biotinilados o sondas para ensayos ELISA y otros ensayos específicos de objetivos.
Las características de las placas recubiertas con estreptavidina Pierce incluyen:
• Capacidad de unión aproximada de ∼ 5 pmol biotina/pocillo
• Inmovilización fácil y suave de conjugados que contienen biotina
• Baja unión inespecífica
• Ausencia de desnaturalización del componente de proteína de un conjugado al unirse
• Ideal para la unión de pequeñas moléculas hidrófilas biotiniladas (por ejemplo, péptidos) que suelen mostrar mala unión con el poliestireno
• Pre-blocked with your choice of Tampón de bloqueo Blocker BSA o SuperBlock
Las placas de unión de biotina son ideales para aplicaciones cuando la adsorción directa a poliestireno desnaturaliza los anticuerpos o la molécula objetivo. La estreptavidina es la proteína de unión a la biotina más popular y ampliamente disponible para los métodos de investigación. La estreptavidina tiene un punto isoeléctrico de 5 a 6, lo que resulta en bajas interacciones inespecíficas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Capacidad estándar, afinidad
Formato Placa de tiras
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar las placas a 4 °C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente.
Método de detección Colorimétrico
Línea de productos Pierce
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Estreptavidina
Bloqueo de placas Tampón Blocker™ BSA
Cantidad 5 placas