Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Capacity Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) Plates are prepared with an exclusive coating method that yields a streptavidin-coated plate with four to five times the binding capacity of other commercially available polystyrene assay plates. Using a Pierce Streptavidin HBC Plate can result in an assay with a broader dynamic range and better linearity, leading to improved assay precision. The plates are offered in several plate formats, plate colors, and coating volumes.
Las placas de alta capacidad recubiertas de estreptavidina Pierce de Thermo Scientific están diseñadas para unir oligonucleótidos biotinilados y péptidos con una mayor eficacia de unión que otras placas disponibles en el mercado.
Las características de las placas de alta capacidad recubiertas con estreptavidina incluyen:
- Tecnología exclusiva de recubrimiento de placas: ofrece una alta capacidad de carga y unión.
- Opción de recubrimiento de estreptavidina: las placas tienen hasta cinco veces más capacidad de unión que las placas típicas.
- Intervalo dinámico más amplio: amplía el intervalo cuantitativo para que haya menos necesidad de diluciones.
- Ahorro de tiempo: placas prebloqueadas para reducir el número de pasos del ensayo
- Formatos de ensayo flexibles: las placas recubiertas se ofrecen en tiras de 8 pocillos para reducir los residuos.
La tecnología patentada de recubrimiento de placas que se utiliza para fabricar estas placas recubiertas Thermo Scientific Pierce produce placas de alta capacidad con un límite de detección más amplio que las placas con una capacidad de unión normal. La curva estándar muestra una mayor linealidad para detectar pequeñas moléculas biotiniladas, como péptidos y oligonucleótidos, lo que resulta en una mayor precisión de los ensayos.
Para la detección de concentraciones bajas (ng/ml) de anticuerpos biotinilados y otras proteínas, consulte
Placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Pierce™, transparentes, tira de 8 pocillos
Placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Pierce™, negras, tira de 8 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Alta capacidad, afinidad |
| Formato | Estándar |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Placa de detección, inmunoensayo, ELISA |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Tratamiento de superficie | Estreptavidina |
| Mostrar más |