Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Capacity Plates
Código de producto. 10532964 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Transparente
N.° de pocillos:
96
384
Formato:
Estándar
Placa de tiras
Método de detección:
Colorimétrico
Fluorescencia
Quimioluminiscencia
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.° de pocillos Formato Método de detección Tamaño de la unidad
10532964 Negro 96 Estándar Fluorescencia paquete de 5
10097683 Negro 384 Estándar Fluorescencia paquete de 5
10666234 Transparente 96 Placa de tiras Colorimétrico paquete de 5
10752024 Transparente 96 Estándar Colorimétrico paquete de 5
10352444 Transparente 384 Estándar Colorimétrico paquete de 5
10003413 Blanco 96 Estándar Quimioluminiscencia paquete de 5
10693954 Blanco 384 Estándar Quimioluminiscencia paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10532964 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15503
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) Coated Plates are designed for binding biotinylated oligonucleotides and peptides with higher binding efficiency than other commercially available plates.
Pierce Streptavidin High Binding Capacity (HBC) Plates are prepared with an exclusive coating method that yields a streptavidin-coated plate with four to five times the binding capacity of other commercially available polystyrene assay plates. Using a Pierce Streptavidin HBC Plate can result in an assay with a broader dynamic range and better linearity, leading to improved assay precision. The plates are offered in several plate formats, plate colors, and coating volumes.
Las placas de alta capacidad recubiertas de estreptavidina Pierce de Thermo Scientific están diseñadas para unir oligonucleótidos biotinilados y péptidos con una mayor eficacia de unión que otras placas disponibles en el mercado.
Las características de las placas de alta capacidad recubiertas con estreptavidina incluyen:
  • Tecnología exclusiva de recubrimiento de placas: ofrece una alta capacidad de carga y unión.
  • Opción de recubrimiento de estreptavidina: las placas tienen hasta cinco veces más capacidad de unión que las placas típicas.
  • Intervalo dinámico más amplio: amplía el intervalo cuantitativo para que haya menos necesidad de diluciones.
  • Ahorro de tiempo: placas prebloqueadas para reducir el número de pasos del ensayo
  • Formatos de ensayo flexibles: las placas recubiertas se ofrecen en tiras de 8 pocillos para reducir los residuos.
La tecnología patentada de recubrimiento de placas que se utiliza para fabricar estas placas recubiertas Thermo Scientific Pierce produce placas de alta capacidad con un límite de detección más amplio que las placas con una capacidad de unión normal. La curva estándar muestra una mayor linealidad para detectar pequeñas moléculas biotiniladas, como péptidos y oligonucleótidos, lo que resulta en una mayor precisión de los ensayos.
Para la detección de concentraciones bajas (ng/ml) de anticuerpos biotinilados y otras proteínas, consulte
Placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Pierce™, transparentes, tira de 8 pocillos
Placas de alta sensibilidad recubiertas de estreptavidina Pierce™, negras, tira de 8 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Alta capacidad, afinidad
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar las placas a 4°C en bolsas sin abrir. Una vez abiertas, colocar las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guardarlas a 4°C.
Método de detección Fluorescencia
Línea de productos Pierce
Color Negro
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Estreptavidina
N.° por paquete 5 placas
Bloqueo de placas Tampón SuperBlock™
Cantidad 5 plates