Learn More
Thermo Scientific™ Solución de parada para los sustratos de TMB
Código de producto. 10187433 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
55 mL
Tamaño de la unidad:
55 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10187433 55 mL 55 ml
1 options
Código de producto. 10187433 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor N600
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Detenga la detección de ELISA basada en TMB con este ácido sulfúrico 0,16 M para su uso con el sustrato de ELISA 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB).
La solución de parada Thermo Scientific™ Pierce para TMB es ácido sulfúrico 0,16 M para su uso con el sustrato de ELISA 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB).
La solución de parada de TMB es ácido sulfúrico 0,16 M que se utiliza con el sustrato de ELISA 3,3«,5,5«-tetrametilbencidina (TMB). La adición de solución de parada de ácido sulfúrico cambia el color de azul a amarillo, estabilizando el desarrollo de color para permitir una medición exacta de la intensidad a 450 nm mediante un espectrofotómetro o un lector de placas.
  • Tamaño: 55mL
  • Suficiente para cinco microplacas de 96 pocillos
  • Aplicación: ELISA
Instrucciones: Tras la incubación con TMB, añada una cantidad de solución de parada igual a la cantidad de sustrato TMB añadida a cada pocillo de la placa de ELISA (normalmente de 50 a 100 μl por pocillo). Utilícelo a plena potencia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de parada
Cantidad 55 mL
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Contenido y almacenamiento Almacenar de 2–8 °C.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Stop Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid