Learn More
Thermo Scientific™ SPDP (succinimidil 3-(2-piridilditio)propionato)
Código de producto. 10220264 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
10220264 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 10220264 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 21857
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con este entrecruzador de éster NHS y grupos de piridilditiol en brazos espaciadores de 3 átomos para formar enlaces disulfuro escindibles con cisteínas.
Thermo Scientific™ Pierce SPDP es un entrecruzador de cadena corta para la conjugación de amina a sulfhidrilo a través de grupos reactivos de éster-NHS y piridilditiol que forman enlaces disulfuro escindibles (reducibles) con sulfhidrilos de cisteína.
Características destacadas:
  • Muy utilizado en inmunoquímica; conjugados utilizados en sistemas portadores de fármacos, producción de anticuerpos e inmunoensayos enzimáticos
  • Puede utilizarse como reactivo de tiolación de proteínas
  • Grupos reactivos: Éster NHS y piridildisulfuro
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable Por tioles
Descripción SPDP
Peso molecular 312.36
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 6,8 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C, protegido de la humedad.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster NHS, piridildisulfuro
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar, grado Premium
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SPDP (succinimidyl 3-(2-pyridyldithio)propionate)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-[1-Oxo-3-(2-pyridyldithio)pro poxy]pyrrolidine-2,5-dione