Learn More
Thermo Scientific™ Dodecilsulfato de sodio (SDS), lauril
Código de producto. 10465715 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10465715 1 kg 1 KG
11821475 100 g 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10465715 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 28365
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026
Realice métodos rutinarios de electroforesis de proteínas y lisis celular con este popular detergente SDS de calidad estándar.
Thermo Scientific™ Sodium Dodecyl Sulfate (Lauryl) es un detergente SDS de calidad estándar para su uso en la electroforesis de gel de poliacrilamida de proteínas (PAGE).
Información adicional y pedidos en línea
Este dodecilsulfato sódico (SDS) de grado laurílico es un detergente aniónico popular para la electroforesis rutinaria de proteínas y métodos de lisis celular. La formulación es una mezcla de varias longitudes diferentes de cadena de sulfato de alquilo (de C10 a C18).
Características destacadas:
  • Detergente aniónico popular para diversos métodos de proteínas
  • Especialmente útil para la electroforesis de gel de poliacrilamida desnaturalizante (SDS-PAGE)
  • Componente común de los tampones de lisis celular
Propiedades del detergente (C12 puro):
  • Peso molecular: 288.5
  • Clase de detergente: Iónico (aniónico)
  • Número de agregación: 62
  • Peso molecular por micela: 18.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): De 6 a 8 mm (de 0,1728 a 0,2304 %, p/v)
  • Punto de nube: superior a 100 °C
  • Dializable: No
Requisitos de almacenamiento
  • Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado
  • Debe almacenarse entre las temperaturas siguientes: De 20 °C a 25 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Tipo de producto Detergente
Solubilidad La solución al 10 % (p/v acuoso) debe ser transparente, incolora o ligeramente amarilla.
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C.
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Detergente (puro)
Cantidad 1 kg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium Dodecyl Sulfate (SDS), Lauryl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium dodecyl sulphate