Learn More
Beschreibung
El dodecilsulfato sódico (C12) Thermo Scientific™ es una forma altamente purificada de SDS especialmente adecuada para experimentos de proteínas que requieren parámetros de solubilidad controlados de forma muy estrecha.
Características destacadas:
- Detergente no iónico popular para electroforesis y solubilización de proteínas
- Componente de muchas formulaciones de tampón de lisis celular
- La formulación especialmente purificada es > 98 % sulfato de alquilo C12
- Contiene bajos niveles de sulfato hexadecílico (C16), que inhibe la renaturación de proteínas
Propiedades del detergente (Pure C12):
- Peso molecular: 288,5
- Clase de detergente: Iónico (aniónico)
- Número de agregación: 62
- Peso molecular por micela: 18.000
- Concentración micelar crítica (CMC): De 6 a 8 mm (del 0,1728 al 0,2304 %, p/v)
- Punto de opacidad: >100 °C
- Dializable: No
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Detergente |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: de 20 °C a 25 °C. |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de reactivo | Detergente (puro) |
| Cantidad | 500 g |
Sicherheit und Handhabung
- SODIUM DODECYL SULFATE (C12), SEQUANAL GRADE, 500 GMPKG
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium lauryl sulfate